Stampa…
(2S,4R)-1-Boc-2-Cyano-4-hydroxypyrrolidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2S,4R)-tert-Butyl 2-cyano-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
OR952355-1G OR952355-25G OR952355-5G
APOSOR952355-1GEA 69.8 EUR
APOSOR952355-1G APOSOR952355-25G APOSOR952355-5G
(2S,4R)-1-Boc-2-Cyano-4-hydroxypyrrolidine 98%
(2S,4R)-1-Boc-2-Cyano-4-hydroxypyrrolidine
Formula: C₁₀H₁₆N₂O₃
Peso molecolare: 212,246 g/mol
Punto di fusione: 90…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09863132
CAS Number: 483366-12-7