Stampa…
6-Cyclopropyl-2,3-dihydropyridazin-3-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Cyclopropylpyridazin-3(2H)-one
OR952331-1G OR952331-250MG
APOSOR952331-1GEA 101 EUR
APOSOR952331-1G APOSOR952331-250MG
6-Cyclopropyl-2,3-dihydropyridazin-3-one 95%
6-Cyclopropyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formula: C₇H₈N₂O
Peso molecolare: 136,151 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16871334
CAS Number: 1161737-33-2