Stampa…
6-Cyclohexyl-3(2H)-pyridazinone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952326-1G OR952326-250MG
APOSOR952326-1GEA 754 EUR
APOSOR952326-1G APOSOR952326-250MG
6-Cyclohexyl-3(2H)-pyridazinone 95%
6-Cyclohexyl-3(2H)-pyridazinone
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520598
CAS Number: 105537-90-4