Stampa…
6-Cyclobutyl-3(2H)-pyridazinone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952321-1G OR952321-250MG
APOSOR952321-1GEA 864 EUR
APOSOR952321-1G APOSOR952321-250MG
6-Cyclobutyl-3(2H)-pyridazinone 95%
6-Cyclobutyl-3(2H)-pyridazinone
Formula: C₈H₁₀N₂O
Peso molecolare: 150.178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520596
CAS Number: 1161737-37-6