Stampa…
4,7-Dimethoxy-1-indanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952308-1G OR952308-5G
APOSOR952308-1GEA 25.8 EUR
APOSOR952308-1G APOSOR952308-5G
4,7-Dimethoxy-1-indanone 95%
4,7-Dimethoxy-1-indanone
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00757244
CAS Number: 52428-09-8