2,6-Diamino-3,5-dinitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR9523-1G
OR9523-5G
OR9523-25G
APOSOR9523-1GEA
87.3
EUR
APOSOR9523-1G
APOSOR9523-5G
APOSOR9523-25G
2,6-Diamino-3,5-dinitropyridine
2,6-Diamino-3,5-dinitropyridine
Formula:
C₅H₅N₅O₄ Peso molecolare: 199,124 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00224331 CAS Number: 34981-11-8 |