Benzo[b]thiophene-3(2H)-one 1,1-dioxide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Benzo[b]thiophene-3(2H)-one 1,1-Dioxide
OR952294-1G
OR952294-25G
OR952294-5G
APOSOR952294-1GEA
75.7
EUR
APOSOR952294-1G
APOSOR952294-25G
APOSOR952294-5G
Benzo[b]thiophene-3(2H)-one 1,1-dioxide 95%
Benzo[b]thiophene-3(2H)-one 1,1-dioxide
Formula:
C₈H₆O₃S Peso molecolare: 182,196 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00159164 CAS Number: 1127-35-1 |