Ethyl 5-methylpyrazine-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952290-10G
OR952290-1G
OR952290-25G
APOSOR952290-10GEA
101
EUR
APOSOR952290-10G
APOSOR952290-1G
APOSOR952290-25G
Ethyl 5-methylpyrazine-2-carboxylate 95%
Ethyl 5-methylpyrazine-2-carboxylate
Formula:
C₈H₁₀N₂O₂ Peso molecolare: 166,177 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05662506 CAS Number: 41110-34-3 |