3-(Methoxymethyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952259-10G
OR952259-1G
OR952259-5G
APOSOR952259-10GEA
720
EUR
APOSOR952259-10G
APOSOR952259-1G
APOSOR952259-5G
3-(Methoxymethyl)aniline 98%
3-(Methoxymethyl)aniline
Formula:
C₈H₁₁NO Peso molecolare: 137,179 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06804494 CAS Number: 53473-83-9 |