Stampa…
1-(tert-Butyl)-3-methoxybenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952242-1G OR952242-250MG OR952242-5G
APOSOR952242-1GEA 90.2 EUR
APOSOR952242-1G APOSOR952242-250MG APOSOR952242-5G
1-(tert-Butyl)-3-methoxybenzene 95%
1-(tert-Butyl)-3-methoxybenzene
Formula: C₁₁H₁₆O
Peso molecolare: 164,244 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15527519
CAS Number: 33733-83-4