Stampa…
4-Methoxybutanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952214-1G OR952214-250MG
APOSOR952214-1GEA 696 EUR
APOSOR952214-1G APOSOR952214-250MG
4-Methoxybutanoic acid 95%
4-Methoxybutanoic acid
Formula: C₅H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00029855
CAS Number: 29006-02-8