Stampa…
Ethyl 3-hydroxypyridazine-4-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952193-1G OR952193-250MG
APOSOR952193-1GEA 267 EUR
APOSOR952193-1G APOSOR952193-250MG
Ethyl 3-hydroxypyridazine-4-carboxylate 95%
Ethyl 3-hydroxypyridazine-4-carboxylate
Formula: C₇H₈N₂O₃
Peso molecolare: 168,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12828686
CAS Number: 1445-55-2