Stampa…
2-Chloro-6-methylbenzoyl chloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952170-1G OR952170-5G
APOSOR952170-1GEA 168 EUR
APOSOR952170-1G APOSOR952170-5G
2-Chloro-6-methylbenzoyl chloride 96%
2-Chloro-6-methylbenzoyl chloride
Formula: C₈H₆Cl₂O
Peso molecolare: 189,039 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12025218
CAS Number: 89894-44-0