Stampa…
2-Chloro-1-(4-ethylphenyl)-ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952123-1G OR952123-5G
APOSOR952123-1GEA 0 EUR
APOSOR952123-1G APOSOR952123-5G
2-Chloro-1-(4-ethylphenyl)-ethanone 95%
2-Chloro-1-(4-ethylphenyl)-ethanone
Formula: C₁₀H₁₁ClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03964194
CAS Number: 50690-09-0