Stampa…
Methyl 3-methyl-2-oxobutanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952085-1G OR952085-250MG
APOSOR952085-1GEA 575 EUR
APOSOR952085-1G APOSOR952085-250MG
Methyl 3-methyl-2-oxobutanoate 95%
Methyl 3-methyl-2-oxobutanoate
Formula: C₆H₁₀O₃
Peso molecolare: 130,142 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12198846
CAS Number: 3952-67-8