Methyl[2-(3-methylphenoxy)ethyl]amine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952079-1G
OR952079-5G
APOSOR952079-1GEA
168
EUR
APOSOR952079-1G
APOSOR952079-5G
Methyl[2-(3-methylphenoxy)ethyl]amine 96%
Methyl[2-(3-methylphenoxy)ethyl]amine
Formula:
C₁₀H₁₅NO Peso molecolare: 165,232 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00085971 CAS Number: 200350-18-1 |