Stampa…
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952021-1G OR952021-250MG
APOSOR952021-1GEA 698 EUR
APOSOR952021-1G APOSOR952021-250MG
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₇H₄ClN₃O₂
Peso molecolare: 197,579 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09880131
CAS Number: 918519-53-6