Stampa…
Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952006-100G OR952006-25G OR952006-5G
APOSOR952006-100GEA 719 EUR
APOSOR952006-100G APOSOR952006-25G APOSOR952006-5G
Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ol 95%
Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ol
Formula: C₆H₄N₂OS
Peso molecolare: 152,174 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11040452
CAS Number: 14080-55-8