6-(Propan-2-yl)-2,3-dihydropyridazin-3-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951953-1G
OR951953-250MG
APOSOR951953-1GEA
951
EUR
APOSOR951953-1G
APOSOR951953-250MG
6-(Propan-2-yl)-2,3-dihydropyridazin-3-one 95%
6-(Propan-2-yl)-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formula:
C₇H₁₀N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11616599 CAS Number: 570416-36-3 |