4-Amino-2,5-dichloropyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2,5-Dichloropyrimidin-4-amine
OR951944-10G
OR951944-1G
OR951944-5G
APOSOR951944-10GEA
328
EUR
APOSOR951944-10G
APOSOR951944-1G
APOSOR951944-5G
4-Amino-2,5-dichloropyrimidine 95%
4-Amino-2,5-dichloropyrimidine
Formula:
C₄H₃Cl₂N₃ Peso molecolare: 163,993 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13191633 CAS Number: 89180-51-8 |