4-(4-Methoxyphenyl)morpholine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951915-1G
OR951915-5G
APOSOR951915-1GEA
203
EUR
APOSOR951915-1G
APOSOR951915-5G
4-(4-Methoxyphenyl)morpholine 95%
4-(4-Methoxyphenyl)morpholine
Formula:
C₁₁H₁₅NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00222002 CAS Number: 27347-14-4 |