Stampa…
5-Methyl-2-phenyl-1H-imidazole-4-methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxymethyl-5-methyl-2-phenylimidazole
OR951906-1G OR951906-250MG
APOSOR951906-1GEA 669 EUR
APOSOR951906-1G APOSOR951906-250MG
5-Methyl-2-phenyl-1H-imidazole-4-methanol 97%
5-Methyl-2-phenyl-1H-imidazole-4-methanol
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Peso molecolare: 188,226 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047016
CAS Number: 13682-32-1