Stampa…
N'-(3-Nitropyridin-4-yl)acetohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(N'-Acetylhydrazino)-3-nitropyridine, Acetic acid N'-(3-nitropyridin-4-yl)hydrazide
OR9519-1G OR9519-5G
APOSOR9519-1GEA 26.3 EUR
APOSOR9519-1G APOSOR9519-5G
N'-(3-Nitropyridin-4-yl)acetohydrazide
N'-(3-Nitropyridin-4-yl)acetohydrazide
Formula: C₇H₈N₄O₃
Peso molecolare: 196,163 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00956008
CAS Number: 31481-85-3