Stampa…
N-(1-Phenyl-ethyl)-acetamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(1-Phenylethyl)acetamide
OR951896-1G OR951896-25G OR951896-5G
APOSOR951896-1GEA 132 EUR
APOSOR951896-1G APOSOR951896-25G APOSOR951896-5G
N-(1-Phenyl-ethyl)-acetamide 95%
N-(1-Phenyl-ethyl)-acetamide
Formula: C₁₀H₁₃NO
Peso molecolare: 163,216 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040690
CAS Number: 36065-27-7