Stampa…
2-[4-(Methylthio)phenoxy]ethylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951874-1G OR951874-250MG
APOSOR951874-1GEA 364 EUR
APOSOR951874-1G APOSOR951874-250MG
2-[4-(Methylthio)phenoxy]ethylamine 95%
2-[4-(Methylthio)phenoxy]ethylamine
Formula: C₉H₁₃NOS
Peso molecolare: 183,271 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13370835
CAS Number: 1203188-22-0