Stampa…
b-Amino-4-methoxybenzenepropanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propan-1-ol
OR951852-1G OR951852-250MG OR951852-500MG
APOSOR951852-1GEA 786 EUR
APOSOR951852-1G APOSOR951852-250MG APOSOR951852-500MG
b-Amino-4-methoxybenzenepropanol 97%
b-Amino-4-methoxybenzenepropanol
Formula: C₁₀H₁₅NO₂
Peso molecolare: 181,232 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10034617
CAS Number: 176035-15-7