Stampa…
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951845-1G OR951845-250MG
APOSOR951845-1GEA 452 EUR
APOSOR951845-1G APOSOR951845-250MG
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine 96%
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Formula: C₆H₄ClN₃
Peso molecolare: 153,569 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13193447
CAS Number: 63744-41-2