Stampa…
Methyl 3-(trimethylsilyl)-4-pentenoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-(trimethylsilyl)pent-4-enoate
OR951842-1G OR951842-25G OR951842-5G
APOSOR951842-1GEA 111 EUR
APOSOR951842-1G APOSOR951842-25G APOSOR951842-5G
Methyl 3-(trimethylsilyl)-4-pentenoate 95%
Methyl 3-(trimethylsilyl)-4-pentenoate
Formula: C₉H₁₈O₂Si
Peso molecolare: 186,324 g/mol
Punto di ebollizione: 54 °C
Densità: 0,899 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863734
CAS Number: 185411-12-5