Stampa…
5-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR951833-1G OR951833-250MG
APOSOR951833-1GEA 568 EUR
APOSOR951833-1G APOSOR951833-250MG
5-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
5-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formula: C₉H₁₀ClN
Peso molecolare: 167,635 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08544277
CAS Number: 73075-43-1