Stampa…
1-Methyl-5-phenyl-1H-imidazole-2-thiol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951748-1G OR951748-250MG
APOSOR951748-1GEA 539 EUR
APOSOR951748-1G APOSOR951748-250MG
1-Methyl-5-phenyl-1H-imidazole-2-thiol 95%
1-Methyl-5-phenyl-1H-imidazole-2-thiol
Formula: C₁₀H₁₀N₂S
Peso molecolare: 190,265 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01429053
CAS Number: 25433-13-0