Stampa…
2,5-Dimethyl-4-nitrophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951737-25G OR951737-5G OR951737-100G
APOSOR951737-25GEA 328 EUR
APOSOR951737-25G APOSOR951737-5G APOSOR951737-100G
2,5-Dimethyl-4-nitrophenol 98%
2,5-Dimethyl-4-nitrophenol
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,162 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07357405
CAS Number: 3139-05-7