Stampa…
4-Hydroxyquinoline-3-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951730-1G OR951730-250MG
APOSOR951730-1GEA 865 EUR
APOSOR951730-1G APOSOR951730-250MG
4-Hydroxyquinoline-3-carbonitrile 95%
4-Hydroxyquinoline-3-carbonitrile
Formula: C₁₀H₆N₂O
Peso molecolare: 170,167 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07787027
CAS Number: 2305-70-6