Stampa…
1-Oxaspiro[2.5]octane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951716-1G OR951716-250MG
APOSOR951716-1GEA 632 EUR
APOSOR951716-1G APOSOR951716-250MG
1-Oxaspiro[2.5]octane 97%
1-Oxaspiro[2.5]octane
Formula: C₇H₁₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022348
CAS Number: 185-70-6