Methyl 1,2,3-triazole-4-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
OR951706-1G
OR951706-250MG
APOSOR951706-1GEA
75.7
EUR
APOSOR951706-1G
APOSOR951706-250MG
Methyl 1,2,3-triazole-4-carboxylate 95%
Methyl 1,2,3-triazole-4-carboxylate
Formula:
C₄H₅N₃O₂ Peso molecolare: 127,101 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD12912989 CAS Number: 4967-77-5 |