Stampa…
5-Formyl-2-methoxybenzoic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951686-25G OR951686-5G
APOSOR951686-25GEA 590 EUR
APOSOR951686-25G APOSOR951686-5G
5-Formyl-2-methoxybenzoic acid 96%
5-Formyl-2-methoxybenzoic acid
Formula: C₉H₈O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01442588
CAS Number: 84923-70-6