Stampa…
5-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Methylthio)pyrimidin-5-ol
OR951682-1G OR951682-250MG
APOSOR951682-1GEA 230 EUR
APOSOR951682-1G APOSOR951682-250MG
5-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine 95%
5-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₅H₆N₂OS
Peso molecolare: 142,179 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00223737
CAS Number: 4874-33-3