Stampa…
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)-1,3-thiazol-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951675-100MG OR951675-1G OR951675-250MG
APOSOR951675-100MGEA 147 EUR
APOSOR951675-100MG APOSOR951675-1G APOSOR951675-250MG
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)-1,3-thiazol-2-amine 95%
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)-1,3-thiazol-2-amine
Formula: C₈H₁₃N₃S
Peso molecolare: 183,274 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00490015
CAS Number: 17386-09-3