Stampa…
3-Methyl-2-oxo-butanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyl-2-oxobutanoic acid
OR951671-1G OR951671-250MG OR951671-5G
APOSOR951671-1GEA 234 EUR
APOSOR951671-1G APOSOR951671-250MG APOSOR951671-5G
3-Methyl-2-oxo-butanoic acid 95%
3-Methyl-2-oxo-butanoic acid
Formula: C₅H₈O₃
Peso molecolare: 116,115 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040427
CAS Number: 759-05-7