Stampa…
3-(3-Thienyl)propanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Thiophen-3-yl)propanoic acid
OR951642-1G OR951642-250MG
APOSOR951642-1GEA 102 EUR
APOSOR951642-1G APOSOR951642-250MG
3-(3-Thienyl)propanoic acid 95%
3-(3-Thienyl)propanoic acid
Formula: C₇H₈O₂S
Peso molecolare: 156,202 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06655385
CAS Number: 16378-06-6