Stampa…
5-(Methylamino)nicotinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951641-1G OR951641-250MG
APOSOR951641-1GEA 311 EUR
APOSOR951641-1G APOSOR951641-250MG
5-(Methylamino)nicotinic acid 95%
5-(Methylamino)nicotinic acid
Formula: C₇H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04971939
CAS Number: 91702-88-4