Stampa…
Methyl 1,3-benzodioxole-4-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951639-1G OR951639-5G
APOSOR951639-1GEA 29 EUR
APOSOR951639-1G APOSOR951639-5G
Methyl 1,3-benzodioxole-4-carboxylate 98%
Methyl 1,3-benzodioxole-4-carboxylate
Formula: C₉H₈O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01546796
CAS Number: 33842-16-9