Stampa…
Methyl (4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951618-1G OR951618-250MG
APOSOR951618-1GEA 865 EUR
APOSOR951618-1G APOSOR951618-250MG
Methyl (4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetate 96%
Methyl (4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetate
Formula: C₇H₉NO₂S
Peso molecolare: 171,217 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840444
CAS Number: 117840-81-0