Stampa…
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-5-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951602-1G OR951602-250MG
APOSOR951602-1GEA 317 EUR
APOSOR951602-1G APOSOR951602-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-5-carbaldehyde 95%
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-5-carbaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
Peso molecolare: 146,146 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697530
CAS Number: 130473-26-6