Stampa…
1-Phenyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951600-1G OR951600-250MG
APOSOR951600-1GEA 502 EUR
APOSOR951600-1G APOSOR951600-250MG
1-Phenyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 97%
1-Phenyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Peso molecolare: 188,183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06655358
CAS Number: 135417-65-1