Stampa…
2-(Methylsulphonyl)benzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951580-1G OR951580-5G
APOSOR951580-1GEA 248 EUR
APOSOR951580-1G APOSOR951580-5G
2-(Methylsulphonyl)benzylamine 98%
2-(Methylsulphonyl)benzylamine
Formula: C₈H₁₁NO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234913
CAS Number: 410545-65-2