Stampa…
5-Amino-1-isopropyl-1H-indazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951572-1G OR951572-250MG
APOSOR951572-1GEA 502 EUR
APOSOR951572-1G APOSOR951572-250MG
5-Amino-1-isopropyl-1H-indazole 95%
5-Amino-1-isopropyl-1H-indazole
Formula: C₁₀H₁₃N₃
Peso molecolare: 175,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09026344
CAS Number: 928821-18-5