Stampa…
Ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951571-1G OR951571-250MG
APOSOR951571-1GEA 393 EUR
APOSOR951571-1G APOSOR951571-250MG
Ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate 95%
Ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate
Formula: C₉H₁₃N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059257
CAS Number: 91476-82-3