Stampa…
5-Amino-1-ethyl-1H-indazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951560-1G OR951560-250MG
APOSOR951560-1GEA 187 EUR
APOSOR951560-1G APOSOR951560-250MG
5-Amino-1-ethyl-1H-indazole 98%
5-Amino-1-ethyl-1H-indazole
Formula: C₉H₁₁N₃
Peso molecolare: 161,204 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16620004
CAS Number: 511249-17-5