Stampa…
(S)-1-o-Tolylethanamine hydrochloride, tech
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR951537-100MG OR951537-250MG
APOSOR951537-100MGEA 69.6 EUR
APOSOR951537-100MG APOSOR951537-250MG
(S)-1-o-Tolylethanamine hydrochloride, tech
(S)-1-o-Tolylethanamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₃N·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11101268
CAS Number: 1332832-16-2