Stampa…
Ethyl 1-methylimidazole-5-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951535-1G OR951535-5G
APOSOR951535-1GEA 104 EUR
APOSOR951535-1G APOSOR951535-5G
Ethyl 1-methylimidazole-5-carboxylate 98%
Ethyl 1-methylimidazole-5-carboxylate
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06204805
CAS Number: 66787-70-0